Läs mer
BRAND™ LDPE droppande pipett
Produktkod. 10604161 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10604161
Brand: BRAND™ 125420
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruktion av lågdensitetspolyeten (LDPE). Används för provtagning och dekantering av smittsamma eller giftiga vätskor. Graderade med bälg.
  • LDPE-konstruktion
  • Graderad
  • Inkluderar bälg
  • För hantering av giftiga eller infektionsprover
  • Levereras i förpackningar om 100 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
För användning med (applikation) För provtagning och dekantering av smittsamma eller giftiga vätskor
Graderad Ja
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 194 mm
Typ Släpp pipett