Läs mer
BRAND™ LDPE droppande pipett
Produktkod. 10717801 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1.5 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10717801 1.5 mL Paket med 100
10604161 5 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10717801 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 125410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    334.47 SEK / Paket med 100
    Save 12.53 SEK
    3% Av
I lager
Konstruktion av lågdensitetspolyeten (LDPE). Används för provtagning och dekantering av smittsamma eller giftiga vätskor. Graderade med bälg.
  • LDPE-konstruktion
  • Graderad
  • Inkluderar bälg
  • För hantering av giftiga eller infektionsprover
  • Levereras i förpackningar om 100 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material LDPE
För användning med (applikation) För provtagning och dekantering av smittsamma eller giftiga vätskor
Graderad Ja
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 1.5 mL
Längd (metrisk) 133 mm
Typ Släpp pipett