Läs mer
Gilac™ Rund hink med handtag i rostfritt stål
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
13 l
Beskrivning
- Mathink
- Mycket hållbar
- Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig
- Handtag i rostfritt stål
- Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industriell hink |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Färg | Rött |
| Mått | 310 x 280 x 280 mm |
| Handtagsmaterial | Stål |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 280 mm |
| Längd (engelska) | 12,2 tum |
| Visa mer |