Läs mer
Gilac™ Rund hink med handtag i rostfritt stål
Produktkod. 11738511
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
13 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk)
11738511 Vitt -
11722525 Rött -
11742525 Blått 13 l
11752525 Rött -
11748511 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11738511 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G615021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.55 SEK
    199.96 SEK / Paket med 1
    Save 63.59 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rund hink med handtag i rostfritt stål Mathink och anti-slitagekjol för ökad produkthållbarhet. Mycket hållbar.
  • Mathink
  • Mycket hållbar
  • Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig
  • Handtag i rostfritt stål
  • Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Produkttyp Industriell hink
Examen Ja
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Färg Vitt
Mått 310 x 280 x 280 mm
Handtagsmaterial Stål
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (metrisk) 280 mm
Längd (engelska) 12,2 tum
Längd (metrisk) 310 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 11 tum
Visa mer Visa mindre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.