Läs mer
Gilac™ Rund hink med handtag i rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
13 l
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Beskrivning
- Mathink
- Mycket hållbar
- Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig
- Handtag i rostfritt stål
- Förstärkt botten
- Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industriell hink |
| Kapacitet (metrisk) | 13 l |
| Examen | Ja |
| Material | LDPE |
| Kapacitet (engelska) | 3,4 gal. |
| Färg | Blått |
| Diameter (engelska) | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) | 305 mm |
| Handtagsmaterial | Stål |
| Höjd (engelska) | 12,2 tum |
| Visa mer |