Läs mer
Gilac™ Rund hink med handtag i rostfritt stål
Produktkod. 11752525
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
13 l
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk)
11752525 Rött -
11738511 Vitt -
11722525 Rött -
11742525 Blått 13 l
11748511 Vitt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11752525 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G615134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.05 SEK
    240.59 SEK / Paket med 1
    Save 75.46 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rund hink med handtag i rostfritt stål Mathink och anti-slitagekjol för ökad produkthållbarhet. Mycket hållbar.
  • Mathink
  • Mycket hållbar
  • Antislitagekjol för ökad produkthållbarhet
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten vilket gör den mycket motståndskraftig
  • Handtag i rostfritt stål
  • Förstärkt botten
  • Yttermått inkluderar handtag
Specifikationer
Produkttyp Industriell hink
Examen Ja
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 3,4 gal.
Färg Rött
Diameter (metrisk) 305 mm
Handtagsmaterial Stål
Höjd (metrisk) 310 mm
Längd (engelska) 13,6 tum
Längd (metrisk) 345 mm
Temperatur (engelska) 5 °F till 140 °F
Temperatur (metrisk) -15 °C till +60 °C
Bredd (metrisk) 305 mm