Läs mer
Buerkle™ LDPE Lock för rektangulär behållare
Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
48 L Behållare
50 L Behållare
Beskrivning
- Linjär LDPE
- Genomskinligt
- För användning med brottsäkra rektangulära behållare
Specifikationer
Specifikationer
Produkttyp | Behållarlock |
Material | LDPE |
Form | Rektangulär |
Stängningsstorlek | 1000 x 320 mm |
Förslutningstyp | Lock |
Färg | Vitt |
För användning med (utrustning) | 50 L Behållare |
Längd (metrisk) | 1000 mm |
Bredd (metrisk) | 320 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ LDPE Lock för rektangulär behållare >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering