Läs mer
Buerkle™ LDPE Lock för rektangulär behållare
Produktkod. 15892725 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
48 L Behållare
50 L Behållare
Längd (metrisk):
400 mm
1000 mm
Bredd (metrisk):
320 mm
400 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (metrisk) Bredd (metrisk)
15892725 50 L Behållare 1000 mm 320 mm
10125903 48 L Behållare 400 mm 400 mm
11911471 50 L Behållare 1000 mm 320 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15892725 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34400501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 SEK
    3669.68 SEK / Paket med 1
    Save 365.32 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Buerkle™ LDPE Lock för rektangulär behållare är lämplig att använda med Buerkle™ Rektangulära behållare.
  • Linjär LDPE
  • Genomskinligt
  • För användning med brottsäkra rektangulära behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållarlock
Material LDPE
Form Rektangulär
Sterilitet Non-sterile
Stängningsstorlek 1000 x 320 mm
Förslutningstyp Lock
Färg Vitt
För användning med (utrustning) 50 L Behållare
Längd (engelska) 39.37 in.
Längd (metrisk) 1000 mm
Bredd (engelska) 12.60 in.
Bredd (metrisk) 320 mm