Läs mer
Buerkle™ LDPE-lock för rundformade behållare
Produktkod. 31188968 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
110 L runda behållare
120 L rund behållare
145 L rund behållare
150 L runda behållare
160 L Rund Container
180 L rund container
205 L rundbehållare
210 L rundbehållare
290 L runda behållare
400 L runda behållare
55 L rundbehållare
60 L rundbehållare
80 L rund behållare
85 L runda behållare
850 L rundbehållare
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
31188968 55 L rundbehållare
31188962 60 L rundbehållare
31188880 80 L rund behållare
31188917 85 L runda behållare
31188904 110 L runda behållare
31188883 120 L rund behållare
31188931 145 L rund behållare
31188875 150 L runda behållare
31188952 160 L Rund Container
31188860 180 L rund container
31188859 205 L rundbehållare
31188898 210 L rundbehållare
31188908 290 L runda behållare
31188938 400 L runda behållare
31188902 850 L rundbehållare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 31188968 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34900551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.00 SEK
    1096.85 SEK / Paket med 1
    Save 153.15 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
LDPE-lock för rundformade behållare är den perfekta lösningen för att täcka olika storlekar av rundformade behållare.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Brottsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 12,2 tum
Typ Tanklock
För användning med (utrustning) 55 L rundbehållare