Läs mer
Buerkle™ LDPE, blandnings-/doseringsbehållare
Produktkod. 10086641 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
100 L
200 L
500 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10086641
Brand: Buerkle™ 34600060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behållarna stängs helt tätt. De har tjocka sidor, de är sömlösa, slagtåliga och stressfria sintrade. Den bredhalsade öppningen möjliggör säker fyllning.
  • Behållare stängs helt tätt
  • Sömlösa, tjocka sidor
  • Slagtålig och stressfri sintrad
  • Tillverkad av LDPE
  • Med 0,75 tum innergänga vid behållarens bas
  • Lämplig för livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 L
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 0,75 tum
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 450 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 150 mm
För användning med (applikation) Livsmedel
Höjd (metrisk) 600 mm
Material LDPE
Mun stil Bred
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Blandnings-/doseringsbehållare
Form Rund