Läs mer
Buerkle™ LDPE, blandnings-/doseringsbehållare
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 L
100 L
200 L
500 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Behållare stängs helt tätt
- Sömlösa, tjocka sidor
- Slagtålig och stressfri sintrad
- Tillverkad av LDPE
- Med 0,75 tum innergänga vid behållarens bas
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 132 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 L |
| Stängningsstorlek | 0,75 tum |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 815 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedelskontaktapplikationer |
| Höjd (metrisk) med stängning | 1140 mm |
| Material | LDPE |
| Hals stil | Bred |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Visa mer |