Läs mer
Buerkle™ LDPE, blandnings-/doseringsbehållare
Produktkod. 13439816 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 L
100 L
200 L
500 L
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13439816 100 L -
10086641 60 L -
11817373 200 L Varje
11827373 500 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13439816 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4975.00 SEK
    4193.12 SEK / Paket med 1
    Save 781.88 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Behållarna stängs helt tätt. De har tjocka sidor, de är sömlösa, slagtåliga och stressfria sintrade. Den bredhalsade öppningen möjliggör säker fyllning.
  • Behållare stängs helt tätt
  • Sömlösa, tjocka sidor
  • Slagtålig och stressfri sintrad
  • Tillverkad av LDPE
  • Med 0,75 tum innergänga vid behållarens bas
  • Lämplig för livsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 100 L
Stängningsstorlek 0,75 tum
Diameter (metrisk) Yttre 450 mm
Diameter (metrisk) yttre hals 160 mm
Höjd (metrisk) 850 mm
Höjd (metrisk) med stängning 800 mm
Material LDPE
Hals stil Bred
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Blandnings-/doseringsbehållare
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.