Läs mer
Micronova™ LDPE/Nylon Blend Liner för skopor
Produktkod. 15571745 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Mått:
24 x 24 tum
24 x 30 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
15571745 24 x 24 tum Paket med 24
15581745 24 x 30 tum Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15571745 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer BKL2424IR
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Designad för renrum och kontrollerade miljöer
  • Bestrålat
  • 75 % LDPE/25 % gjuten nylon
  • 10 -6 sterilitetssäkringsnivå
  • För renrum och kontrollerade miljöer
Certifikat
ISO 9001:2008
Uppfyllande
AAMI Riktlinjer för sterilisering
Specifikationer
Produkttyp Blend Liner
Material LDPE, Nylon
Mått 24 x 24 tum
För användning med (applikation) Renrum och kontrollerade miljöer