Läs mer
BRAND™ LDPE Pasteurpipetter
Produktkod. 10562291 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Droppar/ml:
21 till 28
22 till 26
25 till 27
25 till 30
50 mL
60 till 75
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Droppar/ml Förpackningsstorlek
10562291 152 mm 3.5 mL 3.2 mm 21 till 28 Paket med 500
15443594 144 mm 1 mL 1 mm 50 mL Paket med 500
10646341 152 mm 2 mL 3.3 mm 22 till 26 Paket med 500
10222661 150 mm 1 mL 3.4 mm 25 till 30 Paket med 500
10100531 152 mm 3 mL 2.8 mm 25 till 27 Paket med 500
10721963 150 mm 4 mL 3 mm 60 till 75 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10562291 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 747760
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LDPE Pasteurpipetter är idealiska för alikvoter med mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Tillverkad av LDPE.
  • Mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Idealisk för alikvoter.
  • Pasteurpipetter kan fyllas och djupfrysas, eller ändras till ett slutet kärl genom att värmeförsegla spetsen.
  • Den integrerade pipetteringslampan trycks lätt ned, vilket minimerar trötthet från frekvent pipettering.
  • Motståndskraftig mot gas- eller gammastrålningssterilisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
Material LDPE
Droppar/ml 21 till 28
Kvantitet 500 pack
Toppstil Glödlampa formad
Volym (metrisk) 3.5 mL
Längd (metrisk) 152 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk