Läs mer
BRAND™ LDPE Pasteurpipetter
Produktkod. 15443594 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Droppar/ml:
21 till 28
22 till 26
25 till 27
25 till 30
50 mL
60 till 75
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Droppar/ml unitSize
15443594 144 mm 1 mL 1 mm 50 mL Paket med 500
10646341 152 mm 2 mL 3.3 mm 22 till 26 Paket med 500
10562291 152 mm 3.5 mL 3.2 mm 21 till 28 Paket med 500
10222661 150 mm 1 mL 3.4 mm 25 till 30 Paket med 500
10100531 152 mm 3 mL 2.8 mm 25 till 27 Paket med 500
10721963 150 mm 4 mL 3 mm 60 till 75 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15443594 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 747775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1591.66 SEK
    1227.41 SEK / Paket med 500
    Save 364.25 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LDPE Pasteurpipetter är idealiska för alikvoter med mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Disponibel
  • Mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per ml
  • Idealisk för alikvoter
  • Kan djupfrysas i fyllt tillstånd eller ändras till slutet kärl genom att värmeförsegla spetsen
  • Integrerad pipetteringslampa trycks lätt ned, minimerar trötthet från frekvent pipettering
  • PE-LD material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 1 mm
Material LDPE
Droppar/ml 50 mL
Kvantitet 500 pack
Toppstil Glödlampa formad
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 144 mm
Typ Pasteurpipett