Läs mer
BRAND™ LDPE Pasteurpipetter
Produktkod. p-8000113 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
144 mm
150 mm
152 mm
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
3 mL
3.5 mL
4 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
1 mm
2.8 mm
3 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
Droppar/ml:
21 till 28
22 till 26
25 till 27
25 till 30
50 mL
60 till 75
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15443594
Brand: BRAND™ 747775
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LDPE Pasteurpipetter är idealiska för alikvoter med mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per milliliter.
  • Disponibel
  • Mycket god reproducerbarhet av antalet droppar per ml
  • Idealisk för alikvoter
  • Kan djupfrysas i fyllt tillstånd eller ändras till slutet kärl genom att värmeförsegla spetsen
  • Integrerad pipetteringslampa trycks lätt ned, minimerar trötthet från frekvent pipettering
  • PE-LD material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 1 mm
Material LDPE
Droppar/ml 50 mL
Kvantitet 500 pack
Toppstil Glödlampa formad
Volym (metrisk) 1 mL
Längd (metrisk) 144 mm
Typ Pasteurpipett