Beskrivning
- L-LDPE (linjär LDPE), transparent
- Brottsäker
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Typ | Rektangulär behållare |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 40 L |
| Längd (metrisk) | 390 mm |
| Bredd (metrisk) | 190 mm |
| Höjd (metrisk) | 620 mm |
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?