Läs mer
Buerkle™ LDPE rektangulär behållare
Produktkod. 31188974 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 L
56 L
70 L
85 L
90 L
100 L
115 L
118 L
130 L
165 L
190 L
250 L
260 L
285 L
320 L
400 L
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31188974 400 L
31188861 40 L
31188924 56 L
31188935 70 L
31188960 85 L
31188936 90 L
31188914 100 L
31188912 115 L
31188918 118 L
31188956 130 L
31188894 165 L
31188939 190 L
31188913 250 L
31188937 260 L
31188922 285 L
31188946 320 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 31188974 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34404007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11310.00 SEK
    10565.92 SEK / Paket med 1
    Save 744.08 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
LDPE rektangulär behållare för olika tillämpningar. Produceras sömlöst och stressavlastas med LaboPlast™ sintringsmetoden. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar optimal proportion mellan väggtjocklek och fyllnadslast.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Brottsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
Typ Rektangulär behållare
Material LLDPE
Kapacitet (metrisk) 400 L
Längd (metrisk) 860 mm
Bredd (metrisk) 560 mm
Höjd (metrisk) 840 mm