Läs mer
Buerkle™ LDPE runda behållare
Produktkod. 31188857 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188945 85 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 31188857 Supplier Buerkle™ Supplier No. 34900555
Add to basket
Add to basket
Behållare för olika tillämpningar. Produceras sömlöst och stressavlastas med sintringsmetoden. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar optimal proportion mellan väggtjocklek och fyllnadslast. Specialtillverkat, utbyte undantaget.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Brottsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 310 mm
Typ Tank
Material LLDPE
Kapacitet (metrisk) 55 L
Höjd (metrisk) 915 mm