Läs mer
Buerkle™ LDPE runda behållare
Produktkod. 31188945 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
55 L
60 L
80 L
85 L
110 L
120 L
150 L
160 L
180 L
205 L
210 L
290 L
400 L
850 L
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31188945 85 L
31188857 55 L
31188864 60 L
31188871 80 L
31188909 110 L
31188868 120 L
31188896 150 L
31188930 160 L
31188916 180 L
31188889 205 L
31188887 210 L
31188882 290 L
31188884 400 L
31188923 850 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 31188945 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 34900855
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 SEK
    2727.28 SEK / Paket med 1
    Save 197.72 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Behållare för olika tillämpningar. Produceras sömlöst och stressavlastas med sintringsmetoden. Väggtjockleken ökar nedåt. Detta garanterar optimal proportion mellan väggtjocklek och fyllnadslast. Specialtillverkat, utbyte undantaget.
  • L-LDPE (linjär LDPE), transparent
  • Brottsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 390 mm
Typ Tank
Material LLDPE
Kapacitet (metrisk) 85 L
Höjd (metrisk) 710 mm