Läs mer
Kautex™ LDPE skruvförslutning
Produktkod. 10746791
Diameter (metrisk):
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Product Code. 10746791
missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000090610
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Funktionen LDPE lätt vikt, tuff konstruktion. Kautex™ LDPE skruvförslutningar finns i en mängd olika storlekar för Kautex™ flaskor med smal och bred hals.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Genomskinligt
  • Finns för en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Naturlig
Material LDPE
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
För användning med (utrustning) 1000/1500/2000 ml flaska med bred mun
Diameter (metrisk) 65 mm