Läs mer
Kautex™ LDPE skruvförslutning
Produktkod. 15971401
Diameter (metrisk):
25 mm
28 mm
40 mm
50 mm
65 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 15971401
Brand: Kautex™ 2000090605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Funktionen LDPE lätt vikt, tuff konstruktion. Kautex™ LDPE skruvförslutningar finns i en mängd olika storlekar för Kautex™ flaskor med smal och bred hals.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten
  • Genomskinligt
  • Finns för en mängd olika storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Material LDPE
Trådstorlek (metrisk) 00 mm
Halsfinish 00 mm
För användning med (utrustning) 250/500 ml flaska med smal hals
Diameter (metrisk) 25 mm