Läs mer
Buerkle™ Fyrkantiga polyetenboxar
Produktkod. 10023373 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 mL
2000 ml
3200 mL
Mått (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10023373
Brand: Buerkle™ 62502300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buerkle™ Fyrkantiga polyetenboxar är för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor.
  • Frysta varor från− 40° upp till kort+ 95 °C
  • Idealisk användning av utrymme, kan staplas
  • Levereras komplett med intryckt lock
  • Transparent i färgen
  • Kan djupfrysas
  • Slät yta, inga sprickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Förslutningstyp Intryckningslock
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Form Fyrkantig
För användning med (applikation) Lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 C °upp till kortvarigt +95 °C)
Inkluderar Tryck in lock
Produkttyp Multifunktionslåda
Mått (L x B x H) 255 x 103 x 94 mm
Längd (metrisk) 255 mm
Bredd (metrisk) 103 mm
Höjd (metrisk) 94 mm