Beskrivning
- Frysta varor från− 40° upp till kort+ 95 °C
- Idealisk användning av utrymme, kan staplas
- Levereras komplett med intryckt lock
- Transparent i färgen
- Kan djupfrysas
- Slät yta, inga sprickor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3200 ml |
| Förslutningstyp | Intryckningslock |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polyeten |
| Form | Fyrkantig |
| För användning med (applikation) | Lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 C °upp till kortvarigt +95 °C) |
| Inkluderar | Tryck in lock |
| Produkttyp | Allsidig låda |
| Mått (L x B x H) | 208 x 208 x 94 mm |
| Längd (metrisk) | 208 mm |
| Visa mer |