Läs mer
Beskrivelse
- Frysta varor från− 40° upp till kort+ 95 °C
- Idealisk användning av utrymme, kan staplas
- Levereras komplett med intryckt lock
- Transparent i färgen
- Kan djupfrysas
- Slät yta, inga sprickor
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Förslutningstyp | Intryckningslock |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polyeten |
| Form | Fyrkantig |
| För användning med (applikation) | Lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 C °upp till kortvarigt +95 °C) |
| Inkluderar | Tryck in lock |
| Produkttyp | Allsidig låda |
| Mått (L x B x H) | 208 x 103 x 64 mm |
| Längd (metrisk) | 208 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?