Läs mer
Buerkle™ Fyrkantiga polyetenboxar
Produktkod. 10770583 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
3200 ml
Mått (L x B x H):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10770583 1500 ml 208 x 103 x 94 mm Varje
10096471 500 ml 103 x 103 x 64 mm Varje
10475582 1000 ml 103 x 103 x 127 mm -
10659012 1000 ml 208 x 103 x 64 mm Varje
10310642 2000 ml 208 x 208 x 64 mm -
10023373 2000 ml 255 x 103 x 94 mm -
10390682 3200 ml 208 x 208 x 94 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10770583 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 62501500
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Buerkle™ Fyrkantiga polyetenboxar är för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor.
  • Frysta varor från− 40° upp till kort+ 95 °C
  • Idealisk användning av utrymme, kan staplas
  • Levereras komplett med intryckt lock
  • Transparent i färgen
  • Kan djupfrysas
  • Slät yta, inga sprickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1500 ml
Förslutningstyp Intryckningslock
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Form Fyrkantig
För användning med (applikation) För lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor
Inkluderar Tryck in lock
Produkttyp Multifunktionslåda
Mått (L x B x H) 208 x 103 x 94 mm
Längd (metrisk) 208 mm
Bredd (metrisk) 103 mm
Höjd (metrisk) 94 mm