Läs mer
Kautex™ LDPE Narrow Neck Wash Bottle Closures
Produktkod. 10359740
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1000 ml flaska
200 ml flaska
2000 ml flaska
250 ml flaska
500 ml flaska
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10359740
Brand: Kautex™ 2000075992
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Top off Series 301 and Series 312 round, narrow neck bottles with Kautex™ LPDE Narrow Neck Wash Bottle Closures. Their color is natural, which matches the bottle color.
  • LDPE
  • Natural color
  • Round
  • Wash bottle style
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Natural
Material LDPE
Produkttyp Wash Bottle Closure
För användning med (utrustning) 200 ml flaska
Diameter (metrisk) 18 mm