Läs mer
Kautex™ LDPE Narrow Neck Wash Bottle Closures
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1000 ml flaska
200 ml flaska
2000 ml flaska
250 ml flaska
500 ml flaska
Diameter (metrisk):
18 mm
25 mm
28 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- LDPE
- Natural color
- Round
- Wash bottle style
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Natural |
| Material | LDPE |
| Produkttyp | Wash Bottle Closure |
| För användning med (utrustning) | 200 ml flaska |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |