Läs mer
Gilac™ Vita rektangulära platta brickor
Produktkod. 11757355
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11757355 8 l Varje
11788501 3 l -
11798501 5 l Varje
11958134 2 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11757355 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154421
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita rektangulära platta brickor med spårbarhetshantering tack vare en etikett för innehållsidentifiering som är övergjuten inuti plastmaterialet vilket gör det permanent och omskrivbart.
  • Vit till färgen
  • Stark och slagtålig design
  • Mått lämpliga för användning i kylskåp
  • Gjuten i HDPE som kan användas mellan -40° till +90 °C
  • Tillämpningar inkluderar upptining, förberedelse för våta produkter, ingredienser, konservering av jämförelseprovmåltider och jäsning och dekantering av behållare
  • Locket säljs separat
Specifikationer
Typ Spillbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 l
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
För användning med (applikation) Matförvaring
Stil Staplingsbar
Kvantitet 350/Pall
Mått (L x B x H) 485 x 335 x 75 mm; invändiga bottenmått: 420 x 265 x 72 mm
Längd (metrisk) 485 mm
Bredd (metrisk) 335 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Vikt (engelska) 1.26 lb.
Vikt (metrisk) 0.57 kg
För användning med (utrustning) Kylskåp