Läs mer
Gilac™ Vita rektangulära platta brickor
Produktkod. 11958134
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
3 l
5 l
8 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11958134 2 l -
11788501 3 l -
11798501 5 l Varje
11757355 8 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11958134 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita rektangulära platta brickor med spårbarhetshantering tack vare en etikett för innehållsidentifiering som är övergjuten inuti plastmaterialet vilket gör det permanent och omskrivbart.
  • Vit till färgen
  • Stark och slagtålig design
  • Mått lämpliga för användning i kylskåp
  • Gjuten i HDPE som kan användas mellan -40° till +90 °C
  • Tillämpningar inkluderar upptining, förberedelse för våta produkter, ingredienser, konservering av jämförelseprovmåltider och jäsning och dekantering av behållare
Specifikationer
Typ Spillbehållare
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
För användning med Kylskåp
För användning med (applikation) Matförvaring
Stil Staplingsbar
Kvantitet 700:-/pall
Mått (L x B x H) 300 x 200 x 63 mm; invändiga bottenmått: 250 x 155 x 60 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 63 mm
Vikt (engelska) 0.42 lb.
Vikt (metrisk) 0.19 kg