Läs mer
Molecular Probes™ LDS 751
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
LDS 751 är en cellgenomsläpplig nukleinsyrafärgning som har en maximal excitation vid∼ 543 nm på dsDNA och är särskilt användbar i flerfärgsanalyser på grund av dess långa våglängdsemissionsmaximum (∼ 712 nm). Bindning av LDS 751 till dsDNA resulterar i en∼ 20-faldig fluorescensförbättring.
Se en urvalsguide för alla cellviabilitetsanalyser för flödescytometri .
Se en urvalsguide för alla cellviabilitetsanalyser för flödescytometri .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 injektionsflaska med LDS 751 (10 mg). Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Excitationsvåglängdsområde | ⁄543 712 |
| Typ av färg | LDS 751 |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer |
| Kvantitet | 10 mg |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Form | Solid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produkttyp | Nukleinsyrafärgning |
| Subcellulär lokalisering | Nukleinsyror, Kärna |