Läs mer
Tocris Bioscience™ LDV
Beskrivning
LDV is a α4β1 integrin (VLA-4) ligand (Kd ~ 12 nM). Non-fluorescent derivative of LDV FITC (Cat. No. 4577).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1155866-55-9 |
| Innehåll och lagring | Store at -20°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 979.13 |
| Kvantitet | 1 mg |