missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ LE 300

Beskrivning
Potent and selective dopamine D1 receptor antagonist (Ki values are 0.08 - 1.9 nM and 6 - 45 nM for D1 and D2 receptors respectively). Also displays moderate affinity for the 5-HT2A receptor (Ki = 20 nM). Active in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LE 300 |
| CAS | 274694-98-3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C20H22N2 |
| Formel vikt | 290.41 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.41 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?