Läs mer
Emma Safety Footwear Le Mans S1P sko
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Metallfri
- Torra, fräscha fötter i upp till 24 timmar. Namnet antyder det redan: du kan säkert bära LeMans i 24 timmar.
- Skon erbjuder optimal ventilation och fukt avlägsnas omedelbart av Hydro-Tec™ antibakteriellt foder.
- LeMans är idealisk för inomhusarbetsmiljöer och arbete inom transport och logistik.
- LeMans ser sportig ut, det är så skon känns; sulor med energiretur och en passform som kramar om fötterna perfekt.
- Branscher:
- Logistik& Transport
- Elektronik
- Lätt industri
- Skyddssko
- S1P-Säkerhetssko för torra förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart, Grå, Orange |
| För användning med (applikation) | Logistik och transport, Elektronik, Tillverkning |
| Liner material | Hydro-Tec Antibakteriell |
| Storlek | 39 |
| Färdig | Standardbredd |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Produkttyp | Skyddssko |