Läs mer
Lead 206 isotopstandard för ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11446018 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446018 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 11446018 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ISOTPB206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1869.08 SEK
    1578.10 SEK / 125ml
    Save 290.98 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Pb 20610 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead 206 Isotope Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis rapporterar upp till 68 element på ppt-nivå.
CAS Min % 0.0, 2.0, 97.99
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.0, 2.0, 97.99
Molekylformel Pb
MDL-nummer MFCD00134050
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Pb]
IUPAC-namn leda
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 207.20
PubChem CID 5352425
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:27889
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10 µg/mL Lead Isotope 206
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning