Specifikationer
| CAS | 301-04-2 |
| Molekylformel | C4H6O4Pb |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | lead acetate, lead diacetate, lead ii acetate, lead 2+ acetate, unichem pba, lead di acetate, normal lead acetate, dibasic lead acetate, lead dibasic acetate, bleiacetat german |
| InChI-nyckel | GUWSLQUAAYEZAF-UHFFFAOYSA-L |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.30 |
| PubChem CID | 18668094 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead Acetate Paper. European Pharmacopoeia Ref: 1048102 (RP 112)
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- EUH201A-Varning! Innehåller bly.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.