Läs mer
Lead Acetate Basic, TRC
Produktkod. 30483011
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30483011 50 g
1 options
Produktkod. 30483011 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17878550G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead Acetate Basic
CAS 51404-69-4
Molekylformel C4H8O6Pb2
Kvantitet 50 g
Synonym Acetic acid, lead salt, basic, Lead acetate basic, Lead(II) acetate basic
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;2*+2/p-4
LEDER CC(O[Pb]OC(C)=O)=O.O[Pb]O
Molekylvikt (g/mol) 566.5
Formel vikt 567.99