Läs mer
Blyacetatbomull, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11424699 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Flaska, manipuleringssäker
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11424699 10 g Flaska, manipuleringssäker 10g
1 options
Produktkod. 11424699 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1048101
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) och framställd i en ISO 9001 anläggning. Blyacetatbomull, EP-klass, Reagecon™ är en färdig att använda, torkad bomull som har absorberat en 10:1 blyacetat-utspädd ättiksyralösning för användning i arsenikgränstester.
Blyacetatbomull är designad för användning i arsenikgränstester. Absorberande bomull nedsänks i en blandning av 1 del utspädd ättiksyra + 10 delar blyacetatlösning, placeras på lager av filterpapper för att rinna av och får lufttorka.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead di-acetate
CAS 6080-56-4, 64-19-7
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Förpackning Flaska, manipuleringssäker
Molekylformel C4H12O7Pb
MDL-nummer MFCD00150023
Kvantitet 10 g
Synonym lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
InChI-nyckel MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn bly(2+);diacetat;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 379.30
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Formel vikt 379,3 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 dilute acetic acid:10 lead acetate solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • LEAD ACETATE COTTON EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH201-Innehåller bly. Bör inte användas på ytor där barn kan komma åt att tugga eller suga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P391-Samla upp spill.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lead di(acetate), acetic acid