Läs mer
Macherey-Nagel™ Lead Acetate Test Paper
Produktkod. 11386534 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Färgindikator:
Vit till Brun/Svart
Förpackningsstorlek:
5m
Produktkod. Färgindikator unitSize
11386534 Vit till Brun/Svart 5m
1 options
Produktkod. 11386534 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 90744
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Provides for the quick and easy determination of lead hydrogen sulphide in samples. Macherey Nagel™ Lead Acetate Test Paper is toxic and needs to be declared as hazardous.
  • Qualitative
  • Sulfide containing solutions also give a positive reaction
  • Non-toxic and safe sulfide test paper is an alternative
Specifikationer
Färgindikator Vit till Brun/Svart
Formatera Rulle
För användning med (applikation) Determination of lead hydrogen sulphide
Kvantitet 1 vardera
Typ Kvalitativt testpapper
Mått (L x B) 5000 x 7 mm
Längd (metrisk) 5000 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead acetate paper
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: lead(II) acetate (trihydrate)