Läs mer
Blyacetattrihydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead Acetate Trihydrate |
| CAS | 6080-56-4 |
| Molekylformel | C4H6O4Pb . 3H2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Lead(II) Acetate Trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2 |
| LEDER | O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | led(2+); diacetat; trihydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.33 |
| Formel vikt | 380.0349 |