Läs mer
Blyacetattrihydrat, TRC
Produktkod. 30467035
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30467035 5 g
1 options
Produktkod. 30467035 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL3200605G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead Acetate Trihydrate
CAS 6080-56-4
Molekylformel C4H6O4Pb . 3H2O
Kvantitet 5 g
Synonym Lead(II) Acetate Trihydrate
InChI formel InChI=1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
LEDER O.O.O.[Pb+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
IUPAC-namn led(2+); diacetat; trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 379.33
Formel vikt 380.0349