Läs mer
Lead citrate, trihydrate, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10157420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10157420 100 g Glass bottle 100g
1 options
Produktkod. 10157420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413061000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6107-83-1
Molekylformel C12H16O17Pb3
Molekylvikt (g/mol) 1053.843
MDL-nummer MFCD00150456
InChI-nyckel GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
Synonym lead ii citrate trihydrate, acmc-20akng, citric acid lead ii salt trihydrate, tris ? 2-lead 2+ dicitrate trihydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; lead 2+ ; trihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylicacid, 2-hydroxy-, lead 2+ salt, hydrate 2:3:3
PubChem CID 2735068
IUPAC-namn 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead citrate, trihydrate
Namnnotering 96%
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (HOC(COO-)(CH2COO-)2)2Pb3·3H2O
Kvantitet 100 g
Formel vikt 1053.85
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead citrate, trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.