missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead Cyanate |
| CAS | 592-05-2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | C2N2Pb |
| Synonym | lead cyanide, lead dicyanide, lead ii cyanide, plumbanedicarbonitrile, cyanure de plomb french, c.i. pigment yellow 48, lead cyanide pb cn 2, cyanide lead, cyanure de plomb |
| InChI-nyckel | UMTFPTCPRUEQHM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(#N)[Pb]C#N |
| IUPAC-namn | dicyanobly |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.236 |
| PubChem CID | 61139 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?