Läs mer
Blyfolie, 0,25 mm tjock, Puratronic™ 99,998 % (metallbas)
Produktkod. 11335909
Change view
Kvantitet:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335909 50 x 50 mm Varje
11346398 100 x 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012050.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Form: Cirka 7,1 g/50 x 50 mm | CAS: 7439-92-1 | Pb | 207,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-92-1
Molekylformel Pb
Molekylvikt (g/mol) 207.20
MDL-nummer MFCD00134050
InChI-nyckel WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
IUPAC-namn leda
LEDER [Pb]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lead
Färg Grå
Utseende Gray foil
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.998% (Metals basis)
Form Foil
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead foil
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.