Läs mer
STERIS™ Lead-free Autoclave Indicator Tape
Produktkod. 12739135
Mått (LxB):
50 m x 19 mm
50 m x 25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12739135
Brand: STERIS™ 0163AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Seal products and packages for sterilization with this self-adhering tape. STERIS™ Lead-free Autoclave Indicator Tape features green lead-free stripes that change color to brown/black providing an immediate indication that the sterilization process is complete.
  • Self-adhering tape with a chemical indicator printed on one side
  • The easily recognizable stripes change color when exposed to the specific sterilization, verifying exposure to the process without the need to open packs or check records
  • Color change brown/black
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Färg Brown, Black
Mått (LxB) 50 m x 25 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato