Läs mer
Micronova™ Blyfri renrumsautoklavtejp
BIOPHARMA
Produktkod. 16594512 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska)
16594512 1 tum
16504522 2 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16594512 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer AUTOPC1PK
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna blyfria autoklavindikatortejp är en beprövad metod för att positivt bekräfta slutförandet av steriliseringscykeln i både gravitationsurladdning och vakuumautoklaver.
De Micronova Blyfri autoklavindikatortejp är en lätthanterlig, mättad kräpppapperstejp med syntetiskt polyisoprenlim och gröna indikatorlinjer som ändras till svarta när rätt nivåer av ångtryck och temperatur har uppnåtts.
  • Blyfria bläckindikatorlinjer kan inte gnidas av
  • Fäster vid kontakt och håller sig på plats genom ångtryck
  • För användning i gravitationsurladdning och vakuumautoklaver
  • Utskrivna linjer kan inte gnidas av och kommer inte att förorena instrument
  • Tar bort snabbt och enkelt
  • Lätt att hantera, latexfri
  • Lindad på en 3 tums plastkärna för användning i renrum
  • Certifieringar: RoHS-kompatibel
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Syntetisk
Färg Naturlig
Material papper
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Indikatortejp för ångsteriliseringscykler.
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (L x B) 58,9 m x 25,4 mm (60 yd. x 1 tum)
Längd (engelska) 60 yd.
Längd (metrisk) 58.9 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm