Läs mer
Micronova™ Blyfri renrumsautoklavtejp
BIOPHARMA
Produktkod. p-7203208 Handla allt Micronova Produkter
Bredd (engelska):
1 tum
2 tum
Produktkod. 16504522
Brand: Micronova™ AUTOPC2PK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna blyfria autoklavindikatortejp är en beprövad metod för att positivt bekräfta slutförandet av steriliseringscykeln i både gravitationsurladdning och vakuumautoklaver.
De Micronova Blyfri autoklavindikatortejp är en lätthanterlig, mättad kräpppapperstejp med syntetiskt polyisoprenlim och gröna indikatorlinjer som ändras till svarta när rätt nivåer av ångtryck och temperatur har uppnåtts.
  • Blyfria bläckindikatorlinjer kan inte gnidas av
  • Fäster vid kontakt och håller sig på plats genom ångtryck
  • För användning i gravitationsurladdning och vakuumautoklaver
  • Utskrivna linjer kan inte gnidas av och kommer inte att förorena instrument
  • Tar bort snabbt och enkelt
  • Lätt att hantera, latexfri
  • Lindad på en 3 tums plastkärna för användning i renrum
  • Certifieringar: RoHS-kompatibel
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Syntetisk
Färg Naturlig
Material papper
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Indikatortejp för ångsteriliseringscykler.
Temperaturområde (engelska) 60 °F till 80 °F
Temperaturområde (metriskt) 16 °C till 27 °C
Mått (LxB) 58,9 mx 50,8 mm (60 yd. x 2 tum)
Längd (engelska) 60 yd.
Längd (metrisk) 58.9 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 50.8 mm