Läs mer
Blyfri färg (pulveriserad) referensmaterial: PB < 0,01 μg/g
Produktkod. 30309970
Change view
Kvantitet:
20 g
Förpackningsstorlek:
20g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30309970 20 g 20g
1 options
Produktkod. 30309970 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPBFP20G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Analyt- eller komponentnamn Cadmium∣Chromium∣Lead
Frakt skick Rumstemperatur
Lösningstyp Matrismaterial
Element Multi-element
Lösningsmedel eller matris Färg
Industry Type Petrokemisk testning
Kvantitet 20 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Lead <0.01 μg/g∣Cadmium <0.1 mg/kg∣Chromium <0.1 mg/kg