Läs mer
Bly(II) 2-etylhexanoat
Produktkod. p-7050399
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384237 50 g 50g
11394237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036711.18
CAS: 301-08-6 | C16H30O4Pb | 493,612 g/mol
Filmer av bly (II) 2-etylhexanot kan gjutas på silikonlösningar genom spinnbeläggning. Bly (II) 2-etylhexanot är ett vanligt lösningsmedel i metall-organisk avsättning (MOD) process. Intermetalliska PtPb-nanopartiklar har syntetiserats genom kemisk reduktion av dimetyl(1,5-cyklooktadien)platina och bly(II)2-etylhexanoat med natriumnaftalid i THF eller diglyme. Prekursorerna som användes för den fotokemiska produktionen av PZT- eller PLZT-filmer var bly(II)-2-etylhexanoat, lantan(III)-2-etylhexanoat, zirkonyl(IV)-2-etylhexanoat och titan(IV)isopropoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 301-08-6
Molekylformel C16H30O4Pb
Molekylvikt (g/mol) 493.612
MDL-nummer MFCD00014003
InChI-nyckel RUCPTXWJYHGABR-UHFFFAOYSA-L
Synonym lead bis 2-ethylhexanoate, lead ii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt 1:?, lead tallate 2-ethylhexanoate, lead 2+ bis 2-ethylhexanoate, cis-9-octadecenoamide, plumbous 2-ethylhexanoate, acmc-1aj1i, 2-ethylhexanoate; lead 2+
PubChem CID 160451
IUPAC-namn 2-etylhexanoat;bly(2+)
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Pb+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lead(II) 2-ethylhexanoate
Densitet 1.56 g/mL
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3082
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 493.61
Fysisk form Viskös vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lead(II) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.