Läs mer
Lead(II) Acetate Basic, 95+%, Pure, for Sugar Analysis, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 1335-32-6 |
| Färg | White |
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Molekylformel | C4H10O8Pb3 |
| MDL-nummer | 13041 |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 807.69g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Lead subacetate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.